Läs mer
Quickfit™ Adapter för expansionsuttag
Konstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Anslut stora slipade glasfogar med mindre storlekar med QuickFit™ adapter för expansionsuttag
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Stort uttag i toppen och liten kon i basen
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 24/29 |
| För användning med (applikation) | Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Expansionsadapter |
| Standard konisk led nr. | 34/35 |