Learn More
Quickfit™ Expansion Socket Adapter
Made of borosilicate glass. Connects large sized ground glass joints with smaller sized ones. With the QuickFit™ expansion socket adaptor.
Brand:  Quickfit XA54
 View more versions of this product
Product Code. 12425446
  • 943.00 SEK / Pack of 2
Estimated Shipment: 13-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
29/32
Borosilicate Glass
34/35
Useful for the connection of dissimilar sized ground Glass joints
Expansion adapter
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt