Läs mer
Quickfit™ Glas Büchner tratt med glassintrad skiva
Produktkod. 12008483
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Diameter (metrisk) skiva:
55 mm
95 mm
Konstorlek:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12008483
Brand: Quickfit SF3B33
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används istället för konventionella filterpapper som skulle förstöras av syror och alkalier. Quickfit™ Glas Büchner-tratt med sintrad glasskiva är tillverkad av kemikaliebeständigt borosilikatglas. Inbyggd slipad glaskon på skaftet ansluts till Quickfit™ Büchner-kolvar och -kärl.
  • Büchner-tratt med glassintrad skiva
  • Borosilikatglaskonstruktion för hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
  • Inbyggd slipad glaskon på skaft för anslutning till Quickfit™ Büchner-kolvar etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Konstorlek 24/29
För användning med (applikation) Baser eller syror som kan förstöra konventionella filterpapper
Diameter (metrisk) skiva 95 mm
Inkluderar Sintrad glasskiva, slipad glaskon
Porositet 3
Porstorlek 16 till 40 μm
Produkttyp Buchner tratt