Läs mer
Quickfit™ Glas Büchner tratt med glassintrad skiva
Kapacitet (metrisk):
125 ml
500 ml
Diameter (metrisk) skiva:
55 mm
95 mm
Konstorlek:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Används istället för konventionella filterpapper som skulle förstöras av syror och alkalier. Quickfit™ Glas Büchner-tratt med sintrad glasskiva är tillverkad av kemikaliebeständigt borosilikatglas. Inbyggd slipad glaskon på skaftet ansluts till Quickfit™ Büchner-kolvar och -kärl.
- Büchner-tratt med glassintrad skiva
- Borosilikatglaskonstruktion för hög motståndskraft mot kemiska angrepp
- Användbar där konventionella filterpapper skulle förstöras av syror och alkalier
- Inbyggd slipad glaskon på skaft för anslutning till Quickfit™ Büchner-kolvar etc
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (applikation) | Baser eller syror som kan förstöra konventionella filterpapper |
| Diameter (metrisk) skiva | 55 mm |
| Inkluderar | Sintrad glasskiva, slipad glaskon |
| Porositet | 3 |
| Porstorlek | 16 till 40 μm |
| Produkttyp | Buchner tratt |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido