Läs mer
Quickfit™ Glas Büchner tratt med glassintrad skiva
Produktkod. 15567960
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Diameter (metrisk) skiva:
55mm
95mm
Konstorlek:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15567960
Brand: Quickfit SF3A34
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används istället för konventionella filterpapper som skulle förstöras av syror och alkalier. Quickfit™ Glas Büchner-tratt med sintrad glasskiva är tillverkad av kemikaliebeständigt borosilikatglas. Inbyggd slipad glaskon på skaftet ansluts till Quickfit™ Büchner-kolvar och -kärl.
  • Büchner funnel with glass sintered disc
  • Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borosilicate Glass
Konstorlek 29/32
För användning med (applikation) Bases or acids that can destroy conventional filter papers
Diameter (metrisk) skiva 55mm
Inkluderar Sintered glass disc, ground glass cone
Porositet 3
Porstorlek 16 to 40μm
Produkttyp Buchner filter funnel