Läs mer
Quickfit™ Sexkantig hålblåst glaspropp
Standard konisk fog:
14/23
19/10
45/40
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Idealisk för användning med mätkolvar.
- Den nedre stängda änden av proppen har ''droppspets'' för att säkerställa att vidhäftad vätska återförs till kolven
- Sexkantigt huvud förhindrar att stopparen rullar och ger bra grepp
- Platt huvud gör att proppen kan ställas på änden, vilket förhindrar förorening av markytan
- Ihåligt blåst för att minska vikten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Volymflaskor |
| Standard konisk fog | 14/23 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Ihålig propp |