Läs mer
Quickfit™ PTFE skruvgänga brickor
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Trådstorlek:
13
18
24
28
Diameter (metrisk):
10.5 to 11.5 mm (through cap)
6 to 7 mm (through cap)
7 to 8.5 mm (through cap)
8.5 to 9.5 mm (through cap)
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Beschreibung
Fäst skruvlock på glasskruvgängorna. QuickFit™ skruvgänga brickor för QuickFit™ skruvgängor ser till att locket sitter korrekt. Brickor finns i en mängd olika storlekar.
- För användning med Quickfit™ skruvgängor av glas
- Melaminskruvlock med öppning upptill
- Silikongummiringar med PTFE-brickor
- För att bestämma vilka komponenter som krävs: i) Kontrollera storleken på glasskruvgängan (storleksbeteckning hänvisar till O. D. på gängan inmm) ii) Kontrollera O. D. av provtagningsröret, termometern, sonden etc. som ska föras genom skruvlocket.
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) | 10.5 to 11.5 mm (through cap) |
| Material | PTFE |
| För användning med | För Quickfit™ Glasskruvgängor |
| Trådstorlek | 28 |
| Produkttyp | Bricka |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur