Läs mer
Quickfit™ Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Typ:
Bubblare för reaktionskärl
Reaktionskärlsbubblare med inlopp
Standard konisk fog:
24/29
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Med gasinlopp för att ge ett kontinuerligt flöde av inert gas (N2 eller Ar) över reaktionen
- Komplett med löstagbar plastslanganslutning för att möjliggöra enkel och säker anslutning till 9 mm flexibel slang
- Bubblar har en kapacitet på cirka 5 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bubblare för reaktionskärl |
| Standard konisk fog | Konstorlek: 29/32 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att stänga reaktionsblandningen från atmosfären |