Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Konstorlek:
Konstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 40/38
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 50/42
Konstorlek: 55/44
Standard konisk led nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Användbar för anslutning av slipade glasfogar av olika storlek
- Liten hylsa upptill, stor kon i botten
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | Konstorlek: 34/35 |
| För användning med (utrustning) | Olika storlek slipad Glasfog |
| Inkluderar | Liten hylsa, stor kon |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Reduktionsadapter |
| Standard konisk led nr. | 29/32 |