Läs mer
Quickfit™ Adapter för reduktionsuttag
Konstorlek:
Konstorlek: 14/23
Konstorlek: 19/26
Konstorlek: 24/29
Konstorlek: 29/32
Konstorlek: 34/35
Konstorlek: 40/38
Konstorlek: 45/40
Konstorlek: 50/42
Konstorlek: 55/44
Standard konisk led nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter förbinder stora slipade glasfogar med mindre.
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | Konstorlek: 55/44 |
| För användning med (utrustning) | Dissimilar sized ground Glass joint |
| Inkluderar | Small socket, large cone |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | Reduction adapter |
| Standard konisk led nr. | 24/29 |