Läs mer
PYREX™ Quickfit™ Stänkhuvud för ångdestillation
Avsmalning:
Kon: 19/26, Sockel: 29/32
Kon: 29/32, Sockel: 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- För användning med roterande förångare
- Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från att ''stöta'' lösningsmedel
- Har en sinter med grov porositet 1 för att minska överföringen
- Stänkhuvuden har ett 29/32-uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Antistänk med sinter |
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Stänkhuvudadapter |
| För användning med (applikation) | Förhindrar eventuell kontaminering av kondensorn från att ''stöta'' lösningsmedel |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Inkluderar | Grov, porositet 1 sinter |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Avsmalning | Kon: 19/26, Sockel: 29/32 |
| Volym (metrisk) | 90 mL |