Läs mer
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm
Produktkod. 12455316
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12455316
Brand: Quickfit MF18/44/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm för fastsättning av gummislang
  • Med sidoarm för infästning av gummislang mm
  • Löstagbar plastskruvkoppling gör att flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstorlek 29/32
Inkluderar Löstagbar skruvgänga i plast
Material Borsilikatglas
Produkttyp Sidoarmsslangadapter
Standard konisk led nr. 29/32