Läs mer
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm
Konstorlek:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
NS 24/29
Standard konisk led nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Quickfit™ Slangadapter med sidoarm för fastsättning av gummislang
- Med sidoarm för infästning av gummislang mm
- Löstagbar plastskruvkoppling gör att flexibel slang kan monteras enkelt och säkert
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 34/35 |
| Inkluderar | Löstagbar skruvgänga i plast |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Sidoarmsslangadapter |
| Standard konisk led nr. | 19/26 |