Läs mer
Quickfit™ Sfäriska kulleder, hane
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Avsedd för användning med sfäriska koppleder för honor FS:
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Tillverkad med en ungefärlig skaftlängd på 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Objektbeskrivning | Skaft OD: 24mm |
| Typ | Sfärisk kulled |
| Ledstorlek | S35 |
| Standard konisk led nr | Hål: 19 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2,5 mm |