Läs mer
Quickfit™ Sfäriska kulleder, hane
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Avsedd för användning med sfäriska koppleder för honor FS:
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Tillverkad med en ungefärlig skaftlängd på 100 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Typ | Manlig sfärisk led |
| Ledstorlek | S19 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1,5 mm |