Läs mer
Quickfit™ Sfäriska kulleder, hane
Produktkod. 15567940
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15567940
Brand: Quickfit MS41UB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Avsedd för användning med sfäriska koppleder för honor FS:
  • Made from Pyrex borosilicate glass
  • Manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Objektbeskrivning Shank OD: 28mm
Typ Spherical Ball Joint
Ledstorlek S41
Standard konisk led nr Bore: 27mm
Tjocklek (metrisk) vägg 2,8 mm