Läs mer
Quickfit™ Sfäriska kulleder, hane
Produktkod. p-8338006
Ledstorlek:
S13
S19
S29
S35
S41
Tjocklek (metrisk) vägg:
1,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12405336
Brand: Quickfit MS13UB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsedd för användning med sfäriska koppleder för honor FS:
  • Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
  • Tillverkad med en ungefärlig skaftlängd på 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 förpackning
Typ Manlig sfärisk led
Ledstorlek S13
Tjocklek (metrisk) vägg 1,5 mm