Läs mer
Quickfit™ Rak slangadapter
Produktkod. 15537930
Standard konisk led nr.:
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15537930
Brand: Quickfit MF13/3/SC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägg till en löstagbar slang till ett glaskärl med en glasslangadapter. QuickFit™ raka slangadaptrar finns i olika storlekar för att passa behållare eller varierande storlekar.
  • Med rak anslutning för infästning av gummislang mm
  • Löstagbara plastskruvgängade kopplingar gör att flexibla slangar kan monteras enkelt och säkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Flexibel slang, gummislang
Inkluderar Löstagbar skruvgänga i plast
Material Borsilikatglas
Produkttyp Rak slangadapter
Standard konisk led nr. 24/29