Läs mer
Quickfit™ Omärkta leder Koner
Produktkod. 12468816
Konstorlek:
12/21
14/23
16/7
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
55/44
Tjocklek (metrisk) vägg:
1 mm
1,5 mm
1.5mm
1,8 mm
2 mm
2,00 mm
2,30 mm
5mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 12468816
Brand: Quickfit CNB14UB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fri från all keramisk märkning
  • Undviker problem med märkesförkolning vid höga temperaturer vilket kan ge ett ostädat utseende
  • Tillverkad med noggrannhet som överträffar kraven på ISO 383
  • Pyrex™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemisk korrosion och termisk chock
  • Koner tillverkade med skaftlängd på 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ledkon
Konstorlek 14/23
Tjocklek (metrisk) vägg 1,5 mm