Läs mer
Quinuclidine, 97+%
Produktkod. 15400788
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15400788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54498.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-76-5 | C7H13N | 111.188 g/mol
Kinuklidin fungerar som en katalysator, en kemisk byggsten och används i organisk syntes. Det används för att framställa kinin och alkaloider. Den finner tillämpning som en ligand, vilket är användbart i studier av OsO 4 -katalyserad dihydroxylering av olefiner. Det spelar en viktig roll i bildandet av oniumsalter som används vid testning av PAC-antagonistaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kinuklidin fungerar som en katalysator, en kemisk byggsten och används i organisk syntes. Det används för att framställa kinin och alkaloider. Den finner tillämpning som en ligand, vilket är användbart i studier av OsO 4 -katalyserad dihydroxylering av olefiner. Det spelar en viktig roll i bildandet av oniumsalter som används vid testning av PAC-antagonistaktivitet.
Löslighet Löslig i
alkohol, dietyleter, vatten och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-76-5
Molekylformel C7H13N
Molekylvikt (g/mol) 111.188
MDL-nummer MFCD00006690
InChI-nyckel SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 1,4-ethanopiperidine, 1,4-ethylenepiperidine, chinuclidin, abco, unii-xfx99fc5vi, 4-azabicyclo 2.2.2 octane, xfx99fc5vi
PubChem CID 7527
ChEBI CHEBI:38420
IUPAC-namn 1-azabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER C1CN2CCC1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinuclidine
Smältpunkt 157°C to 160°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 103111
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,8081
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents.
Formel vikt 111.19
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.