Läs mer
(R)-(+)-1,2-epoxibutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7039357
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15494818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58579.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3760-95-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3760-95-0
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.107
MDL-nummer MFCD02683444
InChI-nyckel RBACIKXCRWGCBB-SCSAIBSYSA-N
Synonym r-+-1,2-epoxybutane, r-2-ethyloxirane, 2r-2-ethyloxirane, r-1,2-epoxybutane, oxirane, ethyl-, 2r, r-epoxybutane, pubchem14098, r-+-ethyloxirane, r-+-butylene oxide
PubChem CID 11147670
IUPAC-namn (2R)-2-etyloxiran
LEDER CCC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-1,2-Epoxybutane
Densitet 0.83
Kokpunkt 60°C to 64°C
Flampunkt −12°C (10°F)
Brytningsindex 1.381
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3022
Optisk rotation +10° (Neat)
Formel vikt 72.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.