Läs mer
(R)-(+)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423257
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15423257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23785.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binafti används som en kiral ligand för metallförmedlad asymmetrisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-2,2′ -bis(difenylfosfino)-1,1′ -binafthy används som en kiral ligand för metallmedierad asymmetrisk katalys.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76189-55-4
Molekylformel C44H32P2
Molekylvikt (g/mol) 622.69
MDL-nummer MFCD00010805
InChI-nyckel MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Smältpunkt 239°C to 241°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4914063
Merck Index 14,1223
Optisk rotation +230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC-namn [1-(2-difenylfosfanylnaftalen-1-yl)naftalen-2-yl]-difenylfosfan
Formel vikt 622.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.