Läs mer
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98%
Produktkod. 10440321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 10440321
Brand: Thermo Scientific Acros 244031000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5856-63-3
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00064419
InChI-nyckel JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
IUPAC-namn 2-aminobutan-1-ol
LEDER CCC(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -2°C
Färg Vitt
Densitet 0.9470g/mL, 0.947
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4495 to 1.4535
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04,III,771
Merck Index 10, 429
Specifik rotation -10
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Formel vikt 89.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.