missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(-)-4-Penten-2-ol, 95%

Produktkod. 11339919
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11339919

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25659.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 64584-92-5 | C5H10O | 86.13 g/mol

(R)-(-)-4-penten-2-ol används som en farmaceutisk mellanprodukt.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Ansökningar
(R)-(-)-4-penten-2-ol används som en farmaceutisk mellanprodukt.

Löslighet Lösligt i vatten, 4,526 mg/L vid 25 C


Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64584-92-5
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD03701536
InChI-nyckel ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---4-penten-2-ol, 2r-pent-4-en-2-ol, r-pent-4-en-2-ol, 4-penten-2-ol, 2r, r-4-penten-2-ol, 2r-4-penten-2-ol, 4-penten-2 r-ol, r-2-hydroxy-4-pentene
PubChem CID 6999724
LEDER CC(O)CC=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-(-)-4-Penten-2-ol
Densitet 0.837
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Löslighetsinformation Soluble in water,4.526mg/L @ 25°C.
Optisk rotation −5.2° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-namn pent-4-en-2-ol
Formel vikt 86.13
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.