Läs mer
Thermo Scientific™ R2 A agar
Produktkod. 10736793
Färg:
Halm, klart
Ostron vit, genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10736793
Brand: Thermo Scientific™ PO5149A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Räkna upp heterotrofa bakterier från dricksvattenprover med detta färdiga att använda medium.
Räkna upp heterotrofa bakterier från dricksvattenprover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A agar. Detta näringsmässigt reducerade medium är speciellt utformat för att förbättra återhämtningen av stressade och klorskadade bakterier från behandlade vattenprover.
Använd R2A Agar för den mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten.
  • Hjälper till att återhämta stressade och skadade bakterier, vilket ger ett mer realistiskt antal kolonier jämfört med traditionella medier.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Standardmetoder för räkning av heterotrofa bakterier i vatten har traditionellt använt näringsrika medier, såsom Plate Count Agar, med inkubation vid 35 C °1 . Organismer som isolerats under dessa förhållanden kan representera endast en liten andel av bakterierna som finns i provet 2 .
R2A Agar utvecklad av Reasoner och Geldreich 2 är ett näringsmässigt reducerat medium. Det visades att användning av detta medium och inkubering längre vid lägre temperaturer förbättrade återhämtningen av stressade och klorskadade bakterier från behandlat vatten, vilket resulterade i högre, mer realistiska bakterieantal.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ostron vit, genomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning R2A agar
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 22g± 5 %
Förpackningstyp Flow wraped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.