Description
frys, halvlåda, för 12 lådor 50mm höjd, klassisk, Tenak
Specifications
Specifications
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Array | 1 x 12 |
| Mått (DxBxH) Exteriör | 83 x 83 x 665 mm |
| Djup (metrisk) Exteriör | 83 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 665 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 83 mm |
| Håller | Kryoboxar (12, 50 mm H) |