Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10563435
Produkttyp:
Lock till låshylla
Snapställ med streckkod
Streckkodad spärrstativ
För användning med (utrustning):
Matrisrör (0,75 ml)
Rör (0,75 ml)
Rör (1,4 ml)
Rör (500μ L)
Rör med DuraSeals (500μ L)
Skruvrör (12 ml)
Skruvtoppsrör (1,0 ml)
Skruvtoppsrör (500μ L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 5
Produktkod. 10563435
Brand: Thermo Scientific™ 4899
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-format rörförvaringsställ med lock. Kompatibel med automatiserade system, rack har låsande lock för att säkra prover.
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-formatrack för Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör. Ställen finns i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart mikroplattformat och har låsande lock för att säkra prover.
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block, finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
Spärrställ för att spara värdefullt utrymme
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Snapställ - För användare av traditionella polykarbonatställ finns Matrix-rör även tillgängliga i Snap Rack. Snap Rack har en öppen bottendesign för att läsa alfanumeriska eller TrakMates-rör, och är designad för att hålla prover säkert under lågtemperaturlagring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Streckkodad spärrstativ
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Plast
För användning med (utrustning) Rör med DuraSeals (500μ L)
Håller 2D Matrix Rör
Kapacitet (engelska) 0.0169 fl oz.