Läs mer
Thermo Scientific™ Rack för Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10680214
Produkttyp:
Lock till låshylla
Snapställ med streckkod
Streckkodad spärrstativ
För användning med (utrustning):
Matrisrör (0,75 ml)
Rör (0,75 ml)
Rör (1,4 ml)
Rör (500μ L)
Rör med DuraSeals (500μ L)
Skruvrör (12 ml)
Skruvtoppsrör (1,0 ml)
Skruvtoppsrör (500μ L)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 5
Produktkod. 10680214
Brand: Thermo Scientific™ 4897
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-format rörförvaringsställ med lock. Kompatibel med automatiserade system, rack har låsande lock för att säkra prover.
Skapa anpassade arrayer med dessa tomma ANSI-formatrack för Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör. Ställen finns i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart mikroplattformat och har låsande lock för att säkra prover.
Överlägsen design för förvaringsställ
  • Till skillnad från traditionella lagringsrör eller block, finns Matrix 96-format 2D streckkodslagringsrör tillgängliga i ett egenutvecklat, specialdesignat, stapelbart, mikroplattfotavtryck
Spärrställ för att spara värdefullt utrymme
  • Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan
  • Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-rörtillgång med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer
Snapställ - För användare av traditionella polykarbonatställ finns Matrix-rör även tillgängliga i Snap Rack. Snap Rack har en öppen bottendesign för att läsa alfanumeriska eller TrakMates-rör, och är designad för att hålla prover säkert under lågtemperaturlagring och transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Streckkodad spärrstativ
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Plast
För användning med (utrustning) Skruvtoppsrör (1,0 ml)
Håller 2D Matrix Rör
Förpackningsmängd 5 Fall
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.