Läs mer
Thermo Scientific™ RadEye™ G-seriens personliga dosfrekvensmätare
Produktkod. 15370166 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
RadEye G-10 med röd märkning
RadEye G-10-Ex med orange märkning
RadEye GF-10-Ex med orange märkning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15370166
Brand: Thermo Scientific™ 425067660
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Skydda räddningspersonal med lätta, robusta instrument som är idealiska för övervakning av gammastrålning och röntgenstrålnings dosfrekvens.
Övervaka din strålningsexponering kontinuerligt i alla nukleära eller radiologiska nödsituationer. Thermo Scientific™ RadEye™ G-serien av personliga strålningsdetektorer ger räddningspersonal snabba, tillförlitliga gamma- och dosfrekvensmätningar. Dessa lätta, handhållna geigermätare detekterar och mäter mycket låga gammaenergier; även den minsta förändringen i strålningsfrekvens visas omedelbart, medan tillfälligt förekommande fluktuationer undertrycks. För saneringsteam som undersöker potentiellt explosiva atmosfärer, uppfyller inbyggda säkra RadEye G-modeller de senaste ATEX-standarderna.
RadEye G Ex-serien av personliga strålningsdetektorer består av fyra versioner av inbyggda, säkra handhållna enheter för gamma- och dosfrekvensmätningar för användning i och runt farliga områden.
  • Effektiva och tillförlitliga dos- och dosfrekvensmätningar.
  • Inbyggd, säker enligt ATEX-standarder.
  • Stor, tydlig och bakgrundsbelyst skärm för felfria avläsningar.
  • Robust och pålitlig.
  • Lätt, endast 160 g (5,6 uns).
  • Lågeffektteknik.
Rekommenderas för:
  • Räddningstjänst
  • Brandkårer
  • Saneringsteam
  • Platser med risk för explosion
  • Raffinaderier
  • Oljeplattformar
Specifikationer
ATEX-klassificering II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096
Beskrivning RadEye G-10-Ex med orange märkning
Mått (L x B x H) 3,78 x 1,25 x 2,4 tum (9,6 x 3,1 x 6,1 cm)
Skyddsgrad IP 65 enligt EN 60529
Energiområde 50 keV till 3 MeV i enlighet med IEC 60846-1 (inkl. vinkelberoende)
Batterityp 2 AAA
Produkttyp Personlig strålningsdetektor
Mätområde 0,5 μSv/h till 100 mSv/h [50 urem/h - 10 rem/h]
Detektortyp Energikompenserat Geiger-Mueller-rör
Överintervallströskel upp till 10 Sv/h
Räknehastighet För Cs -137 (622 keV): 1,7 cps perμ Sv/h
Vikt (metrisk) 0.18 kg
Enheter H* (10) i Sv och Sv/h
Batteritid 900 hr.
Vikt (engelska) 0.41 lb.
Dosintervall H* (10) upp till 10 Sv