Läs mer
Ohaus™ RAMP
Produktkod. 15192123 Handla allt Ohaus Produkter
:
Längd: 1250mm
Produktkod. 15192123
Brand: Ohaus™ 22015466
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beställningsinfo
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Målat stål
Längd (metrisk) 1250 mm
Typ RAMP