Läs mer
Brannan™ Avståndsmätare hydrometrar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12851428
Baume Range:
1 till 1,50
1,50 till 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12851428
Brand: Brannan™ 10/531/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brannan Avståndsmätare hydrometrar, Baume sortiment: 1,50 till 2, längd: 250 mm, certifieringar/efterlevnad: UKAS, kvantitet: 1 styck, underavdelningar: 0,005 g/ml
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Typ Avståndsmätare hydrometer
Ökar 0.005 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 250 mm
Baume Range 1 till 1,50
För användning med (applikation) Specifik viktmätning
Specifik viktområde 1 till 1,5