Läs mer
Brannan™ Avståndsmätare hydrometrar
Baume Range:
1 till 1,50
1,50 till 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Brannan Avståndsmätare hydrometrar, Baume sortiment: 1,50 till 2, längd: 250 mm, certifieringar/efterlevnad: UKAS, kvantitet: 1 styck, underavdelningar: 0,005 g/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Varje |
| Typ | Avståndsmätare hydrometer |
| Ökar | 0.005 g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | UKAS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Baume Range | 1,50 till 2 |
| För användning med (applikation) | Specifik viktmätning |
| Specifik viktområde | 1,5 till 2 |