Beskrivning
- Användningsområden: Vägning, delarräkning, kontrollvägning, procentvägning, djur/dynamisk vägning, displayhållning, ackumulering
- Display: Bakgrundsbelyst LCD-skärm (LCD), 3 färglampor för kontrollvägning
- Drift: AC ström (ingår) eller uppladdningsbart batteri (ingår)
- Kommunikation: Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
- Konstruktion: ABS-hölje, plattform i rostfritt stål, menylåsbrytare, nivåindikator på framsidan, integrerad krok för vägning nedanför, transporthandtag
- Designfunktioner: 210 timmars batteritid, 3 LED-kontrollvågsljus med valbar funktion och ljudsignalinställningar, valbara miljö- och automatiska utskriftsinställningar, automatisk avstängning, automatisk tara
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 210 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Batterityp | Rechargeable |
| Konstruktion | Stainless steel platform, ABS housing |
| Kapacitet | 30 kg |
| Visningstyp | LCD med vit LED-bakgrundsbelysning + 3 LED |
| Läsbarhet | 10 g |
| Formatera | Gram; Kilogram |
| Inkluderar | AC Ström (ingår); Uppladdningsbart batteri (ingår) |
| Linjäritet | 2 g |
| Material | Stainless Steel Platform |
| Visa mer |