Läs mer
OHAUS™ Ranger™ 4000
Produktkod. p-7162290 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15533893
Brand: OHAUS™ 30236943
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Ranger™ 4000 är idealisk för industriella vägningsapplikationer där värdet är viktigt men kvalitet, hållbarhet och funktionalitet inte går att kompromissa med. Utrustad med sju applikationslägen kan vågen ge resultat för många industriella vägnings- och mätbehov.
  • Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
  • Den mest användarvänliga vågen på marknaden har Smart Text™ för enkel drift och installation för att säkerställa effektivitet på arbetsplatsen.
  • Med den största displayen i sin klass, kontrollvägande LED-indikatorer och bakgrundsbelyst LCD-display kan Ranger 4000 fungera i nästan alla industriella miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 100 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 3.00 kg
Visningstyp LED, 3 färg LED-lampor för kontrollvägning
Läsbarhet 0.100000 g
Linjäritet 0.200000 g
Modell R41ME3
Repeterbarhet 0.200000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram, uns, pund, pund: uns
Mått (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vikt (metrisk) 7.000 kg