Läs mer
OHAUS™ Ranger™ Räkna 4000
Produktkod. 15583893 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Modell:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15583893
Brand: OHAUS™ 30237020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Ranger™ Count 4000 är idealisk för tuffa industriella räknejobb som kräver hållbarhet och noggrannhet. Denna våg är utrustad med funktioner för vägning, delarräkning, kontrollräkning och ackumulering
  • Stabilt metallhölje och halksäkra gummifötter ger det skydd, stabilitet och långa produktlivslängd som behövs för tuff industriell vägning.
  • Exakt vägnings- och räkningsprestanda garanteras med 1:1 500 000 intern räkneupplösning och programvara för automatisk optimering som minskar fel.
  • Lätt att använda SmarText™ programvara, en centralt placerad räknedisplay och dedikerade Sample- och Tara-nycklar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 210 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomlig kommunikationsport inklusive standard RS232 (ingår) och andra RS232, USB eller Ethernet (tillbehör säljs separat)
Konstruktion Robust gjutna aluminiumhölje, plattform i rostfritt stål
Kapacitet 3.00 kg
Visningstyp 3 fönsterbakgrundsbelyst LCD-skärm, 3 färglampor för kontrollvägning
Läsbarhet 1.000000 g
Linjäritet 0.200000 g
Modell RC41M3-M
Repeterbarhet 0.200000 g
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram
Mått (L x B x H) 327 x 315 x 122 mm
Vikt (metrisk) 7.000 kg