Läs mer
Thermo Scientific™ RapID™ QC Set
Beskrivning
Säkerställ högpresterande produkter, reproducerbara kliniska testresultat och konsekvent mikrobiologisk utvärdering av läkemedel och livsmedel med Thermo Scientific™ Culti-Loops™ kvalitetskontrollorganismer. Thermo Scientific™ RapID™ QC-set innehåller en uppsättning färdiga att använda QC-organismer i Culti-Loops format som är färdiga att använda, bakteriologiska engångsslingor som innehåller stabiliserade, livsdugliga mikroorganismer i en unik gelmatris.
Förtroende Thermo Scientific kvalitetskontrollorganismer för kvalitetsresultat du kan lita på, uppbackad av över 30 års expertis inom tillverkning och förpackning av kontrollerade mikroorganismer.
Bekvämlighet
- Minska tid och onödiga kostnader för laboratorieresurser med en inokuleringsslinga som inte kräver någon rehydrering.
Prestanda
- Få förbättrad livsduglighet och återhämtning med patentskyddade gelkonserverade organismer.
Värde
- Konsolidera beställningstid och fraktkostnader genom att vända dig till en leverantör för högkvalitativa odlingsmedier och kvalitetskontrollorganismer.
Förtroende
- Nå fullständig spårbarhet med ATCC™ Licensderivatstammar.
Effektivitet
- Uppnå korrekt och bekväm dokumentation med avdragbara, överförbara etiketter.
Säkerhet
- Minska risken för kontaminering och infektion med noll organismhantering.
- Mer än 600 kvalitetskontrollorganismer, inklusive praktiska uppsättningar för vanliga identifieringssystem
- ISO certifierad, cGMP-kompatibel (current Good Manufacturing Practices), FDA-registrerad
- ATCC™ Licensierad derivatprogrammedlem
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
*De ATCC Licensierad Derivative™ Emblem, den ATCC Licensierad Derivative™ ordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ . Thermo Fisher Scientific är licensierad att använda dessa varumärken och att sälja produkter som härrör från ATCC™ kulturer.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO certifierad, cGMP-kompatibel (current Good Manufacturing Practices), FDA-registrerad |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | RapID™ STAPH PLUS QC Set/4 |
| Formatera | Culti-Loops |
| Produkttyp | STAPH PLUS QC Set |
| Målorganismklass | Organism set |
| Testtyp | Kvalitativ QC |
| Kvantitet | 5 Slingor/Pk. |
| Art | Enterobacter aerogenes, Oligella ureolytica, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus |