Läs mer
Labconco™ RapidVap Borosilikatglasrör med skaft, 600mL
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- För användning med RapidVap N2 förångningssystem
- Inte kompatibel med RapidVap N2/48 (som inte kan använda skaftglas)
- Stammar är designade för användning med Cool-Zone tidsinställda slutpunktsbestämningar
- Erbjud bättre passform och värmeöverföring för snabbare avdunstning
- För att minimera förångningstiden bör röret med rätt ändpunktsskaft användas
- Plattbottnade rör är för användning i applikationer när prover tas till torrhet
- Total kapacitet: 600mL; Provvolym: 450 ml; Slutpunktsvolym: 3mL
- Graderad: 250 450 –ml, i steg om 25 ml, plus 1 ml märken i skaftet
- Paket med 8 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Platt botten, med slutpunkt, graderad |
| För användning med | RapidVap N2 förångningssystem |
| Material | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 600 ml |