Läs mer
R&D Systems™ Rat FGL2 (NP_445907.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18442100
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18442100
Brand: R&D Systems™ RDC3441
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen FGL2/Fibroleukin
Tillträdesnummer NP_445907.2
Gen-ID (Entrez) 10875
Gene Alias fibrinogen-like 2, Fibrinogen-like protein 2, fibroleukin, pT49T49, T49
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Rat
Kvantitet 10 μg