Läs mer
IKA™ RC 2 Basic Cirkulator
Handla allt IKA Produkter
Flödeshastighet:
18 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Temperaturområde: -20 °C till RT
- Temperaturstabilitet: 0,1 K
- Stor lättläst LED-display för pumphastighet och temperatur- Stor lättläst TFT-display för temperatur, pumphastighet, vätskenivå och säkerhetstemperatur
- Synlig vätskenivådisplay
- Avloppsventil och optimerad badbas för säker och noggrann tömning
- Lättåtkomligt luftfilter
- Visuella och akustiska säkerhetsvarningar
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 32 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 1,4 till 4,0 L fyllningsvolym |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12876 |
| Kommunikationer | RS 232-gränssnitt, USB gränssnitt (för firmwareuppdateringar) |
| Kylkapacitet | Vid 20 °C: 400 W; Vid 10 °C: 370 W; Vid O °C: 320 W; Vid -10°°C: 240 W; Vid -20 °C: 130 W |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Pumptyp | Tryck-/sugpump |
| Temperaturområde | Arbetstemperatur: -20 °C till rumstemperatur |
| Visa | LED |
| Extern cirkulation | Ja |
| Visa mer |