Läs mer
IKA™ RC 5 Grundläggande
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16228181 Handla allt IKA Produkter
Flödeshastighet:
31 l/min.
Produktkod. 16228181
Brand: IKA™ 0004181000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfull recirkulerande kylare designad för extern kylning upp till -30 °C.
  • Hastighetsstyrt kylsystem med 1400 W kylkapacitet (vid 20 °C)
  • Naturlig termovätska R290
  • Designad för kylapplikationer upp till -30 C °till RT
  • Utökat driftstemperaturområde till 80 °C
  • Utmärkt temperaturstabilitet på ca± 0,1K (vid -10 °C)
  • Hastighetsstyrd pump gjord av PEEK: (0,6 bar; 31 l/min)
  • Digital nivåindikator
  • RS 232 och USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Omgivningstemperatur 5 till 32 °C
Flödeshastighet 31 l/min.
Pumptyp Tryck/sugpump
Temperaturområde -30 °C till +80 °C
Max. Tryck 0,61 bar
Mått (L x B x H) 490 x 310 x 546 mm
Vikt (metrisk) 37.5 kg
Elektriska krav 1400 W vid 20 °C, 1200 W vid 10 °C, 950 W vid 0 °C, 650 W vid -10 °C, 450 W vid -20 °C, 200 W vid -30 °C
Spänning 100 till 115 V, 230 V