Läs mer
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT Basic ETS-D5-lösning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17735858 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU-stil
UK-stil
Produktkod. 17735858
Brand: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0010011497
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RCT Basic ETS-D5 Solution består av RCT Basic magnetomrörare och ETS-D5 elektronisk kontakttermometer, vilket gör experiment och reaktioner ännu säkrare.
Genom att kombinera de två enheterna kan den interna säkerhetskretsen (oberoende av RCT-basprogramvaran) adresseras direkt av kontakttermometern. För detta ändamål begränsas den maximalt tillåtna temperaturen i mediet oberoende av börtemperaturen. Om detta värde överskrids stängs magnetomrörarens uppvärmningsfunktion av via den interna säkerhetskretsen tills apparaten återstartas. Samtidigt bibehålls omrörningsfunktionen för att undvika kokförvrängningar. Den inställda säkerhetstemperaturen för värmeplattan förblir också tillgänglig.
  • Inställd temperaturbegränsning för ETS-D5 och värmeplattans säkerhetstemperatur är ELLER-kopplade, så varje potentiellt fel leder till att värmen stängs av
  • Värmeplattans temperatur kan ställas in oberoende av medium för att aktivt påverka uppvärmningstiderna
  • Förbättrad display låter dig se det inställda och faktiska värdet för medeltemperatur med en blick med en upplösning på 0,1 K på kontakttermometern
  • Inställningsnoggrannheten förfinas från 1 K till 0,1 K i denna kombination
  • Den aktuella värmeplattans temperatur visas också på RCT
  • Omrörarstavens längd: 20 till 80 mm
  • Display av kontakttermometer kan placeras i ögonhöjd för att göra direkt synlig där temperaturen mäts och kontrolleras
  • Förutom magnetomrörare och kontakttermometer innehåller denna kompletta lösning även alla nödvändiga monteringselement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 220/230 V
Inkluderar RCT Basic, ETS-D5, stödstång, omrörningsstänger (30 mm och 40 mm), Boss Head Clamp, PT 1000.6 temperatursensor, hållstång
Säkerhetsfunktioner Temperatursäkerhetskrets
Fraktvikt (metrisk) 2.4 kg
För användning med (utrustning) Anslutning för extern temperaturgivare PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 310 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 270 mm
Wattal 650 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Pluggtyp UK-stil
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Garanti 3 år
Certifikat och efterlevnad CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Visa LED
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Hastighet 50 till 1500 r/min