Läs mer
IKA™ RCT digital magnetisk omrörande kokplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163863 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15673687
Brand: IKA™ 0025004601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RCT digital omrörare har en rund topp gjord av aluminiumlegering, omrör volymer på upp till 20 L (H 2 O) och går i hastigheter från 50 till 1500 rpm.
  • Stark motor för ett högt varvtal
  • Ytterligare temperaturkontrollläge för snabbare uppvärmning
  • Exakt temperatur och hastighetsinställning via digital display
  • Inställd säkerhetstemperaturgräns visas digitalt
  • Hot top indikator
  • Digital visning av felkod
  • Sluten montering garanterar lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pluggtyp EU