Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Magnetomrörare för Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor
Produktkod. p-6775055 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
0,3 och 1 ml Reacti-flaskor
3, 5 och 10 ml Reacti-flaskor
Beskrivning:
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11597450
Brand: Thermo Scientific™ TS16010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa triangulära omrörarstänger för snabbare reaktionstider och jämn blandning i flaskor med Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem.
Använd dessa triangulära omrörarstänger för snabbare reaktionstider och smidig blandning av små prover i flaskor med konisk botten på Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Derivatiseringssystem. Omrörarstavarna ger samtidig omrörning av prover i flera flaskor när de används med en Reacti-Therm Värme-/omrörningsmodul utrustad med lämplig Reacti-Block Aluminiumblock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 6-pack
För användning med (utrustning) 0,3 och 1 ml Reacti-flaskor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.