Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små glasreaktionsflaskor
Produktkod. 11742257 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 mL
5 ml
10 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11742257
Brand: Thermo Scientific™ TS13220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul.
Använda Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor i Reacti-Therm™ Värme- och omrörningsmodul. En intern kon gör hanteringen av små prover i dessa flaskor enkel och bekväm. Den extra tjocka glasväggen förstorar provet, vilket gör dessa flaskor idealiska för att observera kemiska reaktioner. Reacti-Vials finns i en mängd olika storlekar av klart och bärnstensfärgat glas, och levereras med Thermo Scientific™ Skruvlock med öppen topp och PTFE/gummiskivor.
Reacti-Vial™ Små reaktionsflaskor är idealiska för:
  • Rester isolering
  • Derivatberedning
  • Maximal provhämtning
  • Fuktskydd
  • Provförvaring
  • Nederbörd
  • Centrifugeringar
  • Lösningsmedelsavdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 0,3 ml
Septum PTFE/Rubber
Trådstil Invändigt
Produktlinje Reacti-Vial
Volym (metrisk) Totalt 0.3 mL
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp) med septum
Kvantitet 12 st
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Flaska
Stängningsstorlek 13-425
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.