Läs mer
Greiner Bio-One Reaction Tubes
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Max. RCF:
18 000 x g (rotor med fast vinkel)
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Beskrivning
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Attached |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Translucent |
| Material | Polypropylene |
| Förpackning | 500/Pack |
| Bottenform | Conical |
| Max. RCF | 18 000 x g (rotor med fast vinkel) |