Läs mer
Invitrogen™ ReadyLabel™ Antikroppsmärkningssatser
Beskrivning
ReadyLabel Antikroppsmärkningssatser möjliggör snabb och bekväm märkning av vanliga antikroppar och cellkultursupernatanter utan föregående rening av antikroppslösningen. Varje kit innehåller allt som behövs för att utföra 5 märkningsreaktioner och kommer att producera renade antikroppskonjugat, utan reningssteget.
Varje ReadyLabel Antikroppsmärkningssats, 100μ g innehåller allt som behövs för att utföra 5 märkningsreaktioner och kommer att producera renade antikroppskonjugat, utan reningssteget. Kitet kan användas för att märka antikroppar i lösningar som innehåller BSA eller andra stabiliserande proteiner och antikroppar i en primär amininnehållande buffert såsom Tris eller glycin, eller till och med cellkultursupernatanter, utan föregående rening av den antikroppsinnehållande lösningen. En reaktiv färgämnesdel binder effektivt till primära aminer av antikroppar för att bilda stabila, kovalent bundna antikropp-färgämneskonjugat.
Alexa Fluor färgämnen producerar antikroppskonjugat som vanligtvis är ljusare med bättre fotostabilitet och lägre pH-känslighet jämfört med traditionella färgämnen (t.ex. FITC). Till skillnad från andra färgämnen, fluorescensen av Alexa Fluor konjugat är okänsliga för pH mellan 4 och 10. Alexa Fluormärkta antikroppar kan användas för tillämpningar inklusive mikroskopi, flödescytometri, western blotting, ELISA , och indirekt FISK.
ReadyLabel Antikroppsmärkningssatser erbjuder följande fördelar:
- Bekvämlighetsmärkning —tar en timme, med mindre än 20 minuters praktisk tid
- Mångsidighetsmärkning —kan utföras på IgG-antikroppar, oavsett art, isotyp eller lagringsbuffert
- Anpassning —ReadyLabel Flex Antibody Labeling Kit är designad för användning med ett brett utbud av aminreaktiva etiketter, inklusive Alexa Fluor färgämnen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Antikroppsproduktion och märkning |
| Produkttyp | Antikroppsmärkningssats |
| Kvantitet | 5 x 20μ g av IgG |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer, fluorescensmikroskop |
| Produktlinje | ReadyLabel |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488 |
| Färg | Klart |
Endast för forskning.