Läs mer
Hamilton™ Reagensbehållare 1T, självstående, med lock, 60mL
Beskrivning
Hamiltons förbrukningsvaror är tillverkade i en ISO Klass 8 Clean Room, baserat på ISO 14644 standarder samt ISO 9001 och ISO 13485. Hamilton går längre än att förlita sig på bara statistisk analys av kvalitet för att säkerställa högsta produktkvalitet, t.ex. var och en CO-RE spetsen kontrolleras för koncentricitet av dess öppning och frånvaron av flash från formningsprocessen. TüV Rheinland intygar att vårt installerade kvalitetsledningssystem har bedömts och befunnits vara i enlighet med kraven i de höga prestandastandarderna för design och tillverkning av engångsprodukter. De flesta förbrukningsvaror uppfyller EG-direktiven CE och IVD. För att möta de mycket sofistikerade behoven hos laboratorier inom genomik, Proteomics , Cellomics , Forensic och Drug Discovery-fält, Hamilton har avsevärt förfinat produktionskraven för sterila/icke-sterila engångsprodukter. Den överlägsna biologiska renheten av CO-RE pipettspetsar, rör och reagensbehållare garanteras av en kontrollerad produktionsprocess. Utbildad personal, tillsammans med automatiserad renrumsproduktion, möjliggör kontamineringsfri tillverkning. Med jämna mellanrum utsätts produktionssatsen för en mycket känslig PCR-metod för att säkerställa överensstämmelse med de definierade renhetskriterierna för Dnase/Rnase, pyrogen och PCR-hämmarefri. Hamilton har introducerat en ny renhetsgrad speciellt för kriminaltekniskt arbete, för att eliminera kvarvarande risk för kontaminering av rena produkter. Tillsammans med de strängaste renhetskraven under produktionsprocessen, utförs ytterligare ett steg vid tillverkning och förpackning av engångsslutprodukter. Denna behandling säkerställer ett effektivt avlägsnande av föroreningar genom att fysiskt förstöra alla DNA-molekyler. I enlighet med Forensic Science International (FSI) har Hamilton validerat behandlingsprocessen för att bevisa effektiviteten av att eliminera amplifierbart DNA. Med tanke på att bara en föroreningshändelse från främmande DNA under rättsmedicinsk utredning kan resultera i felaktig DNA-profilering, 'vilket gör bevis värdelösa, är Hamiltons engagemang för renhet av yttersta vikt.
En rad reagensbehållare från 60 till 200 ml finns tillgängliga och kan placeras i en reagensbärare på STAR och NIMBUS automatiserade pipetteringsarbetsstationsplattformar. Den speciella bottengeometrin minimerar restvolymer. Alla reservoarer är gjorda av polypropen.
En rad reagensbehållare från 60 till 200 ml finns tillgängliga och kan placeras i en reagensbärare på STAR och NIMBUS automatiserade pipetteringsarbetsstationsplattformar. Den speciella bottengeometrin minimerar restvolymer. Alla reservoarer är gjorda av polypropen.
- Reagensbehållare för Microlab STAR och NIMBUS automatiserade pipetteringssystem
- Tillverkad under renrumsförhållanden och certifierad: CE- och IVD-kompatibel
- Olika storlekar tillgängliga: 50 mL, 60 mL, 100 mL, 120 mL, 200 mL, 300 mL, 400 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Typ | Självstående reagensbehållare med lock |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Kvantitet | 60 mL |