Läs mer
Fisherbrand™ Realtidselektroforessystem, med strömförsörjning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
Universell
Spänning:
220/240 V
Description
- Verktyg för små DNA-gelkörningar
- Strömförsörjningen har valbar spänning på 100 V, 50 V eller 35 V och timer
- Kompatibel med SYBR , Gelgrön, SmartGlow och andra gröna fluorescerande DNA-fläckar
- Bildhölje och fotofilter möjliggör gelavbildning med vilken smarttelefonkamera som helst
- Innehåller:
- Gel rinnande tank
- Direktansluten strömförsörjning
- Bärnstensfärgat filterlock
- Liten blå LED-transilluminator
- Gelgjutningsutrustning (för att gjuta dina egna geler)
- Stå
- Brickor
- Kammar
Order Info
Spänning: 220/240 V
Specifications
Specifications
| Buffert | 0,5 x eller 1 x TAE eller TBE |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Färg | Grå och klar |
| Detektionsmetod | Smart telefon |
| För användning med (utrustning) | Standard strömförsörjning för elektrofores |
| Gelkompatibilitet | Gör geler med det medföljande gjutsetet |
| Typ | DNA |
| Visa | Digital LED-timer |
| Gelens mått | 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm |
| Gel Procent | 0,5 till 6 % |
| Show More |