Läs mer
Novex™ Rec Protein A
Produktkod. 10029462
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10029462
Brand: Novex™ 101100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rec Protein A
Detta rekombinanta protein A från Staphylococcus aureus Cowan I uttrycktes i Bacillus. Genen har ändrats för att trunkera protein A vid karboxylterminalen. Detta påverkar inte bindningsegenskaperna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 2°C to 8°C
Frakt skick Wet Ice
Etikett eller färgämne Unconjugated
Typ Protein A