Läs mer
Heidolph™ Mottagande kolv
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med S 35/20
- Artikelnummer 15-300-004-11: inkluderar avtappningsventiler
- Ingår som standard för alla Hei-VAP Industriella modeller
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Typ | Mottagande kolv |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Standard konisk lednummercenter | 35/20 |
| Volym (metrisk) | 500 ml |